3-Fluoro-4-phenoxyaniline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410113-1G
APOSPC410113-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC410113-1G
3-Fluoro-4-phenoxyaniline hydrochloride
3-Fluoro-4-phenoxyaniline hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₀FNO·ClH
MW: 239,673 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25371195
Numéro CAS: 1431963-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité