4-(3-Methoxyphenyl)-2-(piperazin-1-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410119-1G
APOSPC410119-1GEA 828 EUR InStock
APOSPC410119-1G
4-(3-Methoxyphenyl)-2-(piperazin-1-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine dihydrochloride
4-(3-Methoxyphenyl)-2-(piperazin-1-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine dihydrochloride
Formule: C₁₆H₁₇F₃N₄O·2ClH
MW: 411,249 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25371203
Numéro CAS: 1431970-11-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité