5-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC410190-1G
APOSPC410190-1GEA 173 EUR InStock
APOSPC410190-1G
5-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile 98%
5-Fluoro-1H-indole-3-carbonitrile
Formule: C9H5FN2
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06809706
Numéro CAS: 194490-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité