Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Amino-2,6-difluorobenzonitrile 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

PC410223-5G
APOSPC410223-5GEA 116 EUR InStock
APOSPC410223-5G
3-Amino-2,6-difluorobenzonitrile 97%
3-Amino-2,6-difluorobenzonitrile


Formule: C₇H₄F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00120310
Numéro CAS: 143879-78-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité