3-[4-Bromo-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410271-1G
APOSPC410271-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410271-1G
3-[4-Bromo-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
3-[4-Bromo-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formule: C₈H₈BrF₃N₂O₂
MW: 301,061 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419695
Numéro CAS: 1001518-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité