3-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410281-1G
APOSPC410281-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410281-1G
3-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
3-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formule: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂
MW: 282,647 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419752
Numéro CAS: 1001518-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité