[3-Cyclopropyl-5-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410288-1G
APOSPC410288-1GEA 1080 EUR InStock
APOSPC410288-1G
[3-Cyclopropyl-5-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[3-Cyclopropyl-5-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formule: C₉H₁₀F₂N₂O₂
MW: 216,185 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861720
Numéro CAS: 1001519-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité