4-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410298-1G
APOSPC410298-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410298-1G
4-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-amine
4-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₁₀H₉ClFN₃
MW: 225,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02254021
Numéro CAS: 1001757-53-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité