4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410301-1G
APOSPC410301-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410301-1G
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-amine
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₁₀H₉BrFN₃
MW: 270,101 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02254037
Numéro CAS: 1001757-57-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité