[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410304-1G
APOSPC410304-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410304-1G
[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formule: C₉H₉ClF₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967193
Numéro CAS: 1002032-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité