1-(2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410305-1G
APOSPC410305-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410305-1G
1-(2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
1-(2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₁₀H₇F₄N₃
MW: 245,176 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967237
Numéro CAS: 1002032-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité