1-(Difluoromethyl)-3-nitro-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410307-1G
APOSPC410307-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC410307-1G
1-(Difluoromethyl)-3-nitro-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-3-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₄H₃F₂N₃O₂
MW: 163,082 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967410
Numéro CAS: 1002034-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité