1-[(4-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410316-1G
APOSPC410316-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410316-1G
1-[(4-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
1-[(4-Fluorophenoxy)methyl]-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Formule: C₁₁H₁₁FN₄O₂
MW: 250,229 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967983
Numéro CAS: 1004194-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité