1-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410323-1G
APOSPC410323-1GEA 238 EUR InStock
APOSPC410323-1G
1-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₆F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04970128
Numéro CAS: 1004643-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité