4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410327-1G
APOSPC410327-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410327-1G
4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₁₁F₃N₆
MW: 272,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04970347
Numéro CAS: 1004644-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité