4-(Difluoromethyl)-6-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinylpyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410329-1G
APOSPC410329-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410329-1G
4-(Difluoromethyl)-6-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinylpyrimidine
4-(Difluoromethyl)-6-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinylpyrimidine
Formule: C₁₀H₁₂F₂N₆
MW: 254,239 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04970384
Numéro CAS: 1004644-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité