1-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410332-1G
APOSPC410332-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410332-1G
1-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
1-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Formule: C₆H₈F₂N₄O
MW: 190,151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971155
Numéro CAS: 1004644-24-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité