2-[4-Bromo-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410333-1G
APOSPC410333-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC410333-1G
2-[4-Bromo-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
2-[4-Bromo-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
Formule: C₇H₈BrF₃N₄O
MW: 301,064 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419673
Numéro CAS: 1004644-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité