3-Amino-4-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410336-1G
APOSPC410336-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410336-1G
3-Amino-4-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
3-Amino-4-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Formule: C₁₅H₁₄F₃N₅OS
MW: 369,365 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03422770
Numéro CAS: 1005566-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité