2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410337-1G
APOSPC410337-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC410337-1G
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formule: C₈H₉F₃N₂O₂
MW: 222,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419687
Numéro CAS: 1005566-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité