1,3-Dimethyl-4-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410338-1G
APOSPC410338-1GEA 234 EUR InStock
APOSPC410338-1G
1,3-Dimethyl-4-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1,3-Dimethyl-4-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₆H₆F₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04970017
Numéro CAS: 1005576-58-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité