2-[4-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410342-1G
APOSPC410342-1GEA 190 EUR InStock
APOSPC410342-1G
2-[4-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
2-[4-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formule: C₈H₉ClF₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419700
Numéro CAS: 1005584-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité