3-Amino-4-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410352-1G
APOSPC410352-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410352-1G
3-Amino-4-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
3-Amino-4-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Formule: C₁₄H₁₂F₃N₅OS
MW: 355,338 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03422767
Numéro CAS: 1005632-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité