3-Amino-6-(difluoromethyl)-4-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410361-1G
APOSPC410361-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410361-1G
3-Amino-6-(difluoromethyl)-4-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
3-Amino-6-(difluoromethyl)-4-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Formule: C₁₄H₁₃F₂N₅OS
MW: 337,348 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03422784
Numéro CAS: 1005694-50-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité