2-({4-Ethyl-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulphanyl)acetohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410365-1G
APOSPC410365-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410365-1G
2-({4-Ethyl-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulphanyl)acetohydrazide
2-({4-Ethyl-5-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulphanyl)acetohydrazide
Formule: C₁₁H₁₄F₃N₇OS
MW: 349,335 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03421859
Numéro CAS: 1005700-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité