3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-2-methylpropanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410367-1G
APOSPC410367-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC410367-1G
3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-2-methylpropanenitrile
3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₁H₁₂F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08558989
Numéro CAS: 1006319-21-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité