3-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410369-1G
APOSPC410369-1GEA 232 EUR InStock
APOSPC410369-1G
3-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)propionic acid
3-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)propionic acid
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂
MW: 208,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04969242
Numéro CAS: 1006319-37-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité