2-[4-Bromo-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410375-1G
APOSPC410375-1GEA 648 EUR InStock
APOSPC410375-1G
2-[4-Bromo-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
2-[4-Bromo-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formule: C₁₀H₁₀BrF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419747
Numéro CAS: 1006320-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité