(1Z)-3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-N'-hydroxypropanimidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410377-1G
APOSPC410377-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410377-1G
(1Z)-3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-N'-hydroxypropanimidamide
(1Z)-3-[3-Cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-N'-hydroxypropanimidamide
Formule: C₁₀H₁₃F₃N₄O
MW: 262,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15976232
Numéro CAS: 1006322-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité