3-[1',3'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propan-1-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410378-1G
APOSPC410378-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410378-1G
3-[1',3'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propan-1-amine
3-[1',3'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propan-1-amine
Formule: C₁₂H₁₆F₃N₅
MW: 287,284 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08556263
Numéro CAS: 1006323-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité