2-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410380-1G
APOSPC410380-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410380-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
2-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂
MW: 208,138 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04969236
Numéro CAS: 1006328-54-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité