2-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410383-1G
APOSPC410383-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410383-1G
2-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanoic acid
2-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanoic acid
Formule: C₈H₈ClF₃N₂O₂
MW: 256,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04970064
Numéro CAS: 1006333-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité