1-[4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410389-1G
APOSPC410389-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410389-1G
1-[4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₈F₃N₅O₂
MW: 369,342 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861924
Numéro CAS: 1006334-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité