4-Fluoro-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410396-1G
APOSPC410396-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410396-1G
4-Fluoro-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]aniline
4-Fluoro-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]aniline
Formule: C₁₁H₁₂FN₃
MW: 205,231 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04968280
Numéro CAS: 1006336-95-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité