3-[1'-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propan-1-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410400-1G
APOSPC410400-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC410400-1G
3-[1'-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propan-1-amine
3-[1'-Ethyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propan-1-amine
Formule: C₁₂H₁₆F₃N₅
MW: 287,284 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08556281
Numéro CAS: 1006340-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité