Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-1-{[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1H-pyrazole-3-carboxylic acid

Fournisseur: Apollo Scientific

PC410401-1G
APOSPC410401-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410401-1G
4-Chloro-1-{[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Chloro-1-{[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1H-pyrazole-3-carboxylic acid


Formule: C₁₀H₈ClF₃N₄O₂
MW: 308,644 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967777
Numéro CAS: 1006341-09-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité