5-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410403-1G
APOSPC410403-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC410403-1G
5-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
5-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₁₃H₁₆F₃N₅
MW: 299,295 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04968858
Numéro CAS: 1006342-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité