3-[1',5'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410411-1G
APOSPC410411-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC410411-1G
3-[1',5'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propanenitrile
3-[1',5'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1'H,2H-3,4'-bipyrazol-2-yl]propanenitrile
Formule: C₁₂H₁₂F₃N₅
MW: 283,252 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08559023
Numéro CAS: 1006348-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité