4-Methyl-5-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410412-1G
APOSPC410412-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410412-1G
4-Methyl-5-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-2-amine
4-Methyl-5-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-2-amine
Formule: C₈H₇F₃N₄S
MW: 248,228 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08558209
Numéro CAS: 1006348-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité