5-Methyl-1-{[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1H-pyrazol-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410419-1G
APOSPC410419-1GEA 828 EUR InStock
APOSPC410419-1G
5-Methyl-1-{[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1H-pyrazol-3-amine
5-Methyl-1-{[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]methyl}-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₁₀H₁₂F₃N₅
MW: 259,231 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04967743
Numéro CAS: 1006349-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité