(1E)-N'-Hydroxy-3-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanimidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410423-1G
APOSPC410423-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC410423-1G
(1E)-N'-Hydroxy-3-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanimidamide
(1E)-N'-Hydroxy-3-[5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]butanimidamide
Formule: C₉H₁₃F₃N₄O
MW: 250,221 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20491476
Numéro CAS: 1006353-01-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité