4-Nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410431-1G
APOSPC410431-1GEA 1080 EUR InStock
APOSPC410431-1G
4-Nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₄F₃N₃O₄
MW: 239,109 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08696333
Numéro CAS: 1006433-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité