[4-(Difluoromethyl)-6-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410447-1G
APOSPC410447-1GEA 828 EUR InStock
APOSPC410447-1G
[4-(Difluoromethyl)-6-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
[4-(Difluoromethyl)-6-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Formule: C₁₅H₁₅F₂N₅O₂
MW: 335,309 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08697729
Numéro CAS: 1006444-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité