3-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-1-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410455-1G
APOSPC410455-1GEA 1080 EUR InStock
APOSPC410455-1G
3-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-1-amine
3-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-1-amine
Formule: C₁₀H₁₃ClF₃N₃
MW: 267,679 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03422564
Numéro CAS: 1006454-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité