Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2,2-Difluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid

Fournisseur: Apollo Scientific

PC410463-1G
APOSPC410463-1GEA 1090 EUR InStock
APOSPC410463-1G
1-(2,2-Difluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-(2,2-Difluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid


Formule: C₇H₅F₅N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08696530
Numéro CAS: 1006462-23-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité