1-(4-Fluorophenyl)-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410465-1G
APOSPC410465-1GEA 829 EUR InStock
APOSPC410465-1G
1-(4-Fluorophenyl)-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
1-(4-Fluorophenyl)-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
Formule: C₁₂H₁₄FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04968191
Numéro CAS: 1006464-87-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité