1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-(4-fluorobenzyl)methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410467-1G
APOSPC410467-1GEA 828 EUR InStock
APOSPC410467-1G
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-(4-fluorobenzyl)methanamine
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-(4-fluorobenzyl)methanamine
Formule: C₁₃H₁₆FN₃
MW: 233,285 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04968207
Numéro CAS: 1006465-11-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité