[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC410476-1G
APOSPC410476-1GEA 516 EUR InStock
APOSPC410476-1G
[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetonitrile
[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetonitrile
Formule: C₆H₃ClF₃N₃
MW: 209,556 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04969710
Numéro CAS: 1006471-49-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité