(2S)-2-(Fluoromethyl)azetidine trifluoroacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC411263-1G
APOSPC411263-1GEA 1780 EUR InStock
APOSPC411263-1G
(2S)-2-(Fluoromethyl)azetidine trifluoroacetic acid
(2S)-2-(Fluoromethyl)azetidine trifluoroacetic acid
Formule: C₄H₈FN·CF₃CO₂H
MW: 203,135 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31620804
Numéro CAS: 2173637-40-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité