3-(Difluoromethyl)-3-methylazetidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC411265-1G
APOSPC411265-1GEA 2050 EUR InStock
APOSPC411265-1G
3-(Difluoromethyl)-3-methylazetidine hydrochloride
3-(Difluoromethyl)-3-methylazetidine hydrochloride
Formule: C₅H₉F₂N·ClH
MW: 157,589 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31696021
Numéro CAS: 2227206-51-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité